Få mere at vide
3,4-Difluorbenzensulfonylchlorid, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4-Difluorobenzenesulfonyl chloride |
| Tæthed | 1.586 |
| Kogepunkt | 105 °C (15 mmHg) |
| Brydningsindeks | 1.514 |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN3265 |
| Beilstein | 4802506 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Formel vægt | 212.6 |
| Procent renhed | 97% |