Få mere at vide
3,4-difluorbenzensulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11314785
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11314785 1 g 1g
11324785 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11314785 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17816.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 145758-05-0 | C6H3ClF2O2S | 212.595 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 145758-05-0
Molekylær formel C6H3ClF2O2S
Molekylvægt (g/mol) 212.595
MDL nummer MFCD00153120
InChI nøgle FSGLUBQENACWCC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-difluorobenzene-1-sulfonyl chloride, 3,4-difluorobenzenesulphonyl chloride, 3,4-difluoro-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3,4-difluoro, 3,4-difluorophenyl chlorosulfone, 3,4-difluorobenzenesulfonylchloride, 3,4-difluorobenzene sulfonyl chloride, 3,4-difluorobenzenesulphonylchloride, pubchem1958, acmc-1byq8
PubChem CID 2736913
IUPAC navn 3,4-difluorbenzensulfonylchlorid
SMIL C1=CC(=C(C=C1S(=O)(=O)Cl)F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Difluorobenzenesulfonyl chloride
Tæthed 1.586
Kogepunkt 105°C (15 mmHg)
Brydningsindeks 1.514
Mængde 1 g
FN nummer UN3265
Beilstein 4802506
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 212.6
Procent renhed 97%