Få mere at vide
3,4-Difluoroaniline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4-Difluoroaniline |
| CAS | 3863-11-4 |
| Molekylær formel | C6H5F2N |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | 3,4-Difluorobenzenamine, 3,4-Difluorophenylamine, 4,5-Difluoroaniline, NSC 10296 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5F2N/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8/h1-3H,9H2 |
| SMIL | FC(C=C(N)C=C1)=C1F |
| IUPAC navn | 3,4-difluoroaniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 129.11 |
| Formel vægt | 129.04 |