Få mere at vide
3,4-difluor-N-Fmoc-L-phenylalanin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15468557
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15468557 250 mg 250mg
15448557 1 g 1g
15458557 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15468557 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52057.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 198560-43-9 | C24H19F2NO4 | 423.416 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 198560-43-9
Molekylær formel C24H19F2NO4
Molekylvægt (g/mol) 423.416
MDL nummer MFCD00672550
InChI nøgle IHSYIDJNVXPQRM-QFIPXVFZSA-N
Synonym fmoc-3,4-difluoro-l-phenylalanine, fmoc-phe 3,4-dif-oh, fmoc-l-3,4-difluorophe, fmoc-l-3,4-difluorophenylalanine, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-3,4-difluorophenyl propanoic acid, fmoc-phe 3,4-f2-oh, 3,4-difluoro-n-fmoc-l-phenylalanine, fmoc-d-3,4-difluorophe, 2s-3-3,4-difluorophenyl-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino propanoic acid
PubChem CID 12135342
IUPAC navn (2S)-3-(3,4-difluorphenyl)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)propansyre
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)NC(CC4=CC(=C(C=C4)F)F)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Difluoro-N-Fmoc-L-phenylalanine
Mængde 250 mg
Beilstein 8947230
Formel vægt 423.4
Procent renhed 95%