Få mere at vide
3,4-Difluor-benzoesyre, TRC
Artikelnummer. 30386252
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30386252 50 g
1 options
Artikelnummer. 30386252 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD44548050G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Difluorobenzoic acid
CAS 455-86-7
Molekylær formel C7 H4 F2 O2
Mængde 50 g
Synonym Benzoic acid, 3,4-difluoro- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 3,4-Difluorobenzoic acid (ACI), NSC 190686
InChI formel InChI=1S/C7H4F2O2/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3H,(H,10,11)
SMIL OC(=O)c1ccc(F)c(F)c1
IUPAC navn 3,4-difluorobenzoinsyre
Molekylvægt (g/mol) 158.1
Formel vægt 158.0179