Få mere at vide
3,4-Difluor-1-nitrobenzen, TRC
Artikelnummer. 30388150
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30388150 50 g
1 options
Artikelnummer. 30388150 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD44558550G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Difluoro-1-nitrobenzene
CAS 369-34-6
Molekylær formel C6H3F2NO2
Mængde 50 g
Synonym 1,2-Difluoro-4-nitrobenzene, 3,4-Difluoronitrobenzene, 4-Nitro-1,2-difluorobenzene
InChI formel InChI=1S/C6H3F2NO2/c7-5-2-1-4(9(10)11)3-6(5)8/h1-3H
SMIL [O-][N+](=O)c1ccc(F)c(F)c1
IUPAC navn 1,2-difluor-4-nitrobenzen
Molekylvægt (g/mol) 159.09
Formel vægt 159.0132