Få mere at vide
3,4-Difluor-1-nitrobenzen, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4-Difluoro-1-nitrobenzene |
| CAS | 369-34-6 |
| Molekylær formel | C6H3F2NO2 |
| Mængde | 250 g |
| Synonym | 1,2-Difluoro-4-nitrobenzene, 3,4-Difluoronitrobenzene, 4-Nitro-1,2-difluorobenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3F2NO2/c7-5-2-1-4(9(10)11)3-6(5)8/h1-3H |
| SMIL | [O-][N+](=O)c1ccc(F)c(F)c1 |
| IUPAC navn | 1,2-difluor-4-nitrobenzen |
| Molekylvægt (g/mol) | 159.09 |
| Formel vægt | 159.0132 |