Få mere at vide
3,4-Diethylpyrrole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4-Diethylpyrrole |
| CAS | 16200-52-5 |
| Molekylær formel | C8H13N |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H13N/c1-3-7-5-9-6-8(7)4-2/h5-6,9H,3-4H2,1-2H3 |
| SMIL | CCC1=CNC=C1CC |
| Molekylvægt (g/mol) | 123.19 |
| Formel vægt | 123.1048 |