missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3,4-Didehydro Naratriptan (Naratriptan Impurity B), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4-Dihydro Naratriptan (Naratriptan Impurity B) |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H23N3O2S/c1-18-23(21,22)10-7-13-3-4-17-15(11-13)16(12-19-17)14-5-8-20(2)9-6-14/h3-5,11-12,18-19H,6-10H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 333.1511 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?