Få mere at vide
3,4-Dichlorotoluene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4-Dichlorotoluene |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6Cl2/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4H,1H3 |
| Formel vægt | 159.9847 |