Få mere at vide
3,4-dichlortoluen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7080989
Mængde:
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
Artikelnummer. 11429662
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10763.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 95-75-0 | C7H6Cl2 | 161.025 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 95-75-0
Molekylær formel C7H6Cl2
Molekylvægt (g/mol) 161.025
MDL nummer MFCD00000556
InChI nøgle WYUIWKFIFOJVKW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dichlorotoluene, benzene, 1,2-dichloro-4-methyl, toluene, 3,4-dichloro, 3,4-dichloro-toluene, ksc486q9r, chembl47525, benzene,2-dichloro-4-methyl, 1,2-dichloro-4-methyl-benzene, #
PubChem CID 7256
IUPAC navn 1,2-dichlor-4-methylbenzen
SMIL CC1=CC(=C(C=C1)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dichlorotoluene
Smeltepunkt ∼-15°C
Tæthed 1.251
Kogepunkt 200°C to 202°C
Flammepunkt 85°C (185°F)
Brydningsindeks 1.547
Mængde 250 g
FN nummer UN3082
Beilstein 1931687
Formel vægt 161.03
Procent renhed 98%