missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3,4-Dichlorotoluene-2,5,6-d3, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4-Dichlorotoluene-2,5,6-D3 |
| CAS | 1219795-29-5 |
| Molekylær formel | C7 D3 H3 Cl2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1,2-Dichloro-4-methylbenzene-3,5,6-d3, 3,4-Dichlorotoluene-d3, 3,4-Dichlorotoluene-2,5,6-d3, 3,4-Dichlorotoluene-2,5,6-D3, 4,5-Dichlorotoluene-2,3,6-d3 |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H6Cl2/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4 H,1H3/i2D,3 D,4 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c(Cl)c(Cl)c([2 H])c1C |
| IUPAC navn | 1,2-dichloro-3,4,6-trideuterio-5-methylbenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 164.047 |
| Formel vægt | 163.0035 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?