Få mere at vide
3,4-Dichlorothiophenol, 97%
Artikelnummer. 11338575
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11338575 1 g 1g
11348575 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11338575 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12031.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5858-17-3 | C6H4Cl2S | 179.058 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5858-17-3
Molekylær formel C6H4Cl2S
Molekylvægt (g/mol) 179.058
MDL nummer MFCD00004840
InChI nøgle HNJZDPKMMZXSKT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dichlorothiophenol, 3,4-dichloro thiophenol, benzenethiol, 3,4-dichloro, 3,4-dichlorobenzene-1-thiol, pubchem6803, 3,4dichloro-thiophenol, acmc-1aset, 3,4-dichloro-thiophenol, 3 ,4-dichlorobenzenethiol, 3,4-dichlorophenylmercaptan
PubChem CID 79964
IUPAC navn 3,4-dichlorbenzenthiol
SMIL C1=CC(=C(C=C1S)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dichlorothiophenol
Tæthed 1.407
Kogepunkt 119°C to 120°C (10 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Lugt Unpleasant
Brydningsindeks 1.623
Mængde 1 g
Beilstein 2042869
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 179.07
Procent renhed 97%