Få mere at vide
3,4-Dichloropyridine, 98%
Artikelnummer. 15450599
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15450599 5 g 5g
15440599 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15450599 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63749.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 55934-00-4 | C5H3Cl2N | 147.99 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 55934-00-4
Molekylær formel C5H3Cl2N
Molekylvægt (g/mol) 147.99
MDL nummer MFCD01861989
InChI nøgle ZMPYQKNNUHPTLT-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 3,4-dichloro, zlchem 375, 3,4,dichloropyridine, pubchem6613, acmc-209lq5, ksc493e3l
PubChem CID 2736081
IUPAC navn 3,4-dichlorpyridin
SMIL ClC1=C(Cl)C=NC=C1
Spécification
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dichloropyridine
Smeltepunkt 22°C to 24°C
Farve Farveløs
Kogepunkt 182°C to 183°C
Mængde 5 g
FN nummer UN2810
Formel vægt 147.99
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.