Få mere at vide
3,4-Dichloropyridine, 98%
Artikelnummer. 15440599
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15440599 1 g 1g
15450599 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15440599 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63749.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 55934-00-4 | C5H3Cl2N | 147.99 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 55934-00-4
Molekylær formel C5H3Cl2N
Molekylvægt (g/mol) 147.99
MDL nummer MFCD01861989
InChI nøgle ZMPYQKNNUHPTLT-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 3,4-dichloro, zlchem 375, 3,4,dichloropyridine, pubchem6613, acmc-209lq5, ksc493e3l
PubChem CID 2736081
IUPAC navn 3,4-dichlorpyridin
SMIL ClC1=C(Cl)C=NC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dichloropyridine
Smeltepunkt 22°C to 24°C
Farve Farveløs
Kogepunkt 182°C to 183°C
Mængde 1 g
FN nummer UN2810
Formel vægt 147.99
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske