Få mere at vide
3,4-Dichlorophenylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF, AcroSeal™
Artikelnummer. 10492780 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
50ml
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10492780 50 mL AcroSeal™ Glass Bottle 50ml
1 options
Artikelnummer. 10492780 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 431570500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 79175-35-2 | C6H3BrCl2Mg | 250.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 4-Dichlorophenylmagnesium bromide
CAS 79175-35-2, 109-99-9
CAS min % 10.21, 87.24
Farve Yellow to Brown
CAS Max % 12.77, 89.79
Tæthed 0.9800g/mL
Mængde 50 mL
Emballage AcroSeal™ Glass Bottle
Fysisk form Liquid
Specifik vægtfylde 0.98
Molekylær formel C6H3BrCl2Mg
MDL nummer MFCD01319891
Synonym 3,4-dichlorophenylmagnesium bromide, bromo 3,4-dichlorophenyl magnesium, 3,4-dichlorophenylmagnesium bromide solution, 3,4-dichlorphenylmagnesiumbromid, irrosodeqhizev-uhfffaoysa-m, 3,4-dichlorophenyl magnesium bromide, 3,4-dichlorophenyl-magnesium bromide, 3,4-dichlorophenylmagnesium bromide, 0.50m in 2-methf, 3,4-dichlorophenylmagnesium bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, grignard reagent
Kogepunkt 65.0°C
InChI nøgle IRROSODEQHIZEV-UHFFFAOYSA-M
SMIL ClC1=CC=C([Mg]Br)C=C1Cl
IUPAC navn magnesium;1,2-dichlorobenzene-5-ide;bromide
Molekylvægt (g/mol) 250.20
PubChem CID 11043147
Formel vægt 250.2
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,4-Dichlorophenylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.