Få mere at vide
3,4-Dichlorophenylboronsyre, TRC
Artikelnummer. 30376030
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30376030 5 g
1 options
Artikelnummer. 30376030 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4365555G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dichlorophenylboronic Acid
CAS 151169-75-4
Molekylær formel C6H5BCl2O2
Mængde 5 g
Synonym B-(3,4-Dichlorophenyl)boronic Acid, 3,4-Dichlorobenzeneboronic Acid, (3,4-Dichlorophenyl)boronic Acid
InChI formel InChI=1S/C6H5BCl2O2/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3,10-11H
SMIL OB(O)c1ccc(Cl)c(Cl)c1
IUPAC navn (3,4-dichlorophenyl)boronsyre
Molekylvægt (g/mol) 190.82
Formel vægt 189.976