Få mere at vide
3,4-Dichlorophenylacetonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4-Dichlorophenylacetonitrile |
| CAS | 3218-49-3 |
| Molekylær formel | C8H5Cl2N |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | (3,4-Dichlorophenyl)acetonitrile, 2-(3,4-Dichlorophenyl)acetonitrile, 3,4-Dichlorobenzeneacetonitrile, 3,4-Dichlorobenzyl cyanide, NSC 111725 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5Cl2N/c9-7-2-1-6(3-4-11)5-8(7)10/h1-2,5H,3H2 |
| SMIL | N#CCC1=CC(Cl)=C(Cl)C=C1 |
| IUPAC navn | 2-(3,4-dichlorophenyl)acetonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 186.04 |
| Formel vægt | 184.98 |