Få mere at vide
3,4-dichlorofhenyleddikesyre, 98%
Artikelnummer. 11487567
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11487567 100 g 100g
11467567 5 g 5g
11477567 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11487567 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15653.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
CAS: 5807-30-7 | C8H6Cl2O2 | 205,034 g/mol
Det bruges i den parallelle fastfasesyntese af tetrasubstituerede diethylentriaminer via selektiv amidalkylering og udtømmende reduktion af N-acylerede dipeptider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det bruges i den parallelle fastfasesyntese af tetrasubstituerede diethylentriaminer
via selektiv amidalkylering og udtømmende reduktion af N-acylerede dipeptider.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5807-30-7
Molekylær formel C8H6Cl2O2
Molekylvægt (g/mol) 205.034
MDL nummer MFCD00004333
InChI nøgle ZOUPGSMSNQLUNW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dichlorophenylacetic acid, 2-3,4-dichlorophenyl acetic acid, 3,4-dichlorophenyl acetic acid, 3,4-dichlorobenzene acetic acid, benzeneacetic acid, 3,4-dichloro, pubchem20195, acmc-209m2g, 3,4dichlorophenylacetic acid, 3,4-dichlorophenylaceticacid
PubChem CID 79874
IUPAC navn 2-(3,4-dichlorphenyl)eddikesyre
SMIL C1=CC(=C(C=C1CC(=O)O)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dichlorophenylacetic acid
Smeltepunkt 87 °C til 92 °C
Lugt Lugtfri
Mængde 100 g
Beilstein 1953781
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 205.04
Procent renhed 98%