Få mere at vide
(3,4-dichlorphenyl)methansulfonylchlorid, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10064582
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10064582 250 mg 250mg
10514373 1 g 1g
10198824 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10064582 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO00820CB
Kemiske identifikatorer
CAS 85952-30-3
Molekylær formel C7H5Cl3O2S
Molekylvægt (g/mol) 259.525
MDL nummer MFCD01631929
InChI nøgle DRYGYFAFCNDLEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dichlorophenyl methanesulfonyl chloride, 3,4-dichloro-phenyl-methanesulfonyl chloride, 3,4-dichlorophenyl methanesulphonyl chloride, 3,4-dichlorophenyl methyl sulfonyl chloride, 3,4-dichlorobenzylsulfonyl chloride, 3,4-dichlorophenyl methyl chlorosulfone, 3,4-dichloro-alpha-toluenesulfonyl chloride, 3,4-dichlorophenyl-methanesulfonyl chloride, benzenemethanesulfonyl chloride, 3,4-dichloro, 3,4-dichlorophenyl methyl sulphonyl chloride
PubChem CID 2794622
IUPAC navn (3,4-dichlorphenyl)methansulfonylchlorid
SMIL C1=CC(=C(C=C1CS(=O)(=O)Cl)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (3, 4-Dichlorophenyl)methanesulfonyl chloride
CAS min % 90.0
Analyseprocentområde 90%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 259.54
Procent renhed 90%