Få mere at vide
3,4-Dichlorophenyl isothiocyanate, 97%
Artikelnummer. 11499506
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11499506
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A19236.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 6590-94-9 | C7H3Cl2NS | 204.07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6590-94-9
Molekylær formel C7H3Cl2NS
Molekylvægt (g/mol) 204.07
MDL nummer MFCD00037828
InChI nøgle OSBIEFWIIINTNJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dichlorophenyl isothiocyanate, benzene, 1,2-dichloro-4-isothiocyanato, 3,4-dichlorophenylisothiocyanate, benzene, 1,2-dichloro-4-isothiocyanato-9ci, isothiocyanic acid, 3,4-dichlorophenyl ester, 1,2-dichloro-4-isothiocyanato-benzene, acmc-20anfc, 4-12-00-01271 beilstein handbook reference, 3,4-dichloro-1-isothiocyanato-benzene, #
PubChem CID 23065
IUPAC navn 1,2-dichloro-4-isothiocyanatobenzene
SMIL ClC1=CC=C(C=C1Cl)N=C=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dichlorophenyl isothiocyanate
Tæthed 1.422
Kogepunkt 145°C to 148°C (10 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Lugt Irritating
Brydningsindeks 1.68
Mængde 25 g
FN nummer UN2922
Beilstein 511101
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 204.08
Procent renhed 97%