Få mere at vide
3,4-Dichlorophenyl isocyanat, 97%
Artikelnummer. 11417767
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11417767 25 g 25g
11407767 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11417767 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16298.14
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 102-36-3 | C7H3Cl2NO | 188,007 g/mol
Methyl-mærket diuron blev fremstillet ved omsætning af 3,4-dichlorphenylisocyanat med C'-mærket dimethylamin. Substituerede urinstofderivater blev fremstillet ved at reagere 3,4-dichlorphenylisocyanat med aminosyrer, dipeptider, histamin. R- og S-isomerer og RS-racemat af MBPU blev syntetiseret ved at tillade ækvimolære mængder af 3,4-dichlorphenyl-isocyanat
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methyl-mærket diuron blev fremstillet ved omsætning af 3,4-dichlorphenylisocyanat med C′″ mærket dimethylamin.Substituerede urinstofderivater blev fremstillet ved at reagere 3,4-dichlorphenylisocyanat med aminosyrer, dipeptider, histamin. R- og S-isomererne og RS-racemat af MBPU blev syntetiseret ved at tillade ækvimolære mængder af 3,4-dichlorphenyl-isocyanat
opløselighed
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, fugt, vand, aminer, alkoholer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 102-36-3
Molekylær formel C7H3Cl2NO
Molekylvægt (g/mol) 188.007
MDL nummer MFCD00002017
InChI nøgle MFUVCHZWGSJKEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dichlorophenyl isocyanate, benzene, 1,2-dichloro-4-isocyanato, 3,4-dichlorfenylisokyanat, isocyanic acid 3,4-dichlorophenyl ester, 3,4-dichlorophenylisocyanate, unii-ozw0b7f1du, 3,4-dichlorphenylisocyanate, isocyanic acid, 3,4-dichlorophenyl ester, 3,4-dichlorfenylisokyanat czech, ozw0b7f1du
PubChem CID 7607
IUPAC navn 1,2-dichlor-4-isocyanatobenzen
SMIL C1=CC(=C(C=C1N=C=O)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dichlorophenyl isocyanate
Smeltepunkt 40 °C til 44 °C
Kogepunkt 118 °C til 120 °C (18 mmHg)
Flammepunkt 123 °C (253 °F)
Lugt Irriterende
Mængde 25 g
FN nummer UN2250
Beilstein 608325
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Hydrolyserer i vand.
Formel vægt 188.01
Procent renhed 97%