Få mere at vide
3,4-Dichlorophenyl isocyanat, 97%
Artikelnummer. 11407767
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11407767 5 g 5g
11417767 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11407767 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16298.06
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 102-36-3 | C7H3Cl2NO | 188,007 g/mol
Methyl-mærket diuron blev fremstillet ved omsætning af 3,4-dichlorphenylisocyanat med C'-mærket dimethylamin. Substituerede urinstofderivater blev fremstillet ved at reagere 3,4-dichlorphenylisocyanat med aminosyrer, dipeptider, histamin. R- og S-isomerer og RS-racemat af MBPU blev syntetiseret ved at tillade ækvimolære mængder af 3,4-dichlorphenyl-isocyanat
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methyl-mærket diuron blev fremstillet ved omsætning af 3,4-dichlorphenylisocyanat med C′″ mærket dimethylamin.Substituerede urinstofderivater blev fremstillet ved at reagere 3,4-dichlorphenylisocyanat med aminosyrer, dipeptider, histamin. R- og S-isomererne og RS-racemat af MBPU blev syntetiseret ved at tillade ækvimolære mængder af 3,4-dichlorphenyl-isocyanat
opløselighed
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, fugt, vand, aminer, alkoholer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 102-36-3
Molekylær formel C7H3Cl2NO
Molekylvægt (g/mol) 188.007
MDL nummer MFCD00002017
InChI nøgle MFUVCHZWGSJKEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dichlorophenyl isocyanate, benzene, 1,2-dichloro-4-isocyanato, 3,4-dichlorfenylisokyanat, isocyanic acid 3,4-dichlorophenyl ester, 3,4-dichlorophenylisocyanate, unii-ozw0b7f1du, 3,4-dichlorphenylisocyanate, isocyanic acid, 3,4-dichlorophenyl ester, 3,4-dichlorfenylisokyanat czech, ozw0b7f1du
PubChem CID 7607
IUPAC navn 1,2-dichlor-4-isocyanatobenzen
SMIL C1=CC(=C(C=C1N=C=O)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dichlorophenyl isocyanate
Smeltepunkt 40°C to 44°C
Kogepunkt 118°C to 120°C (18 mmHg)
Flammepunkt 123°C (253°F)
Lugt Irritating
Mængde 5 g
FN nummer UN2250
Beilstein 608325
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Hydrolyzes in water.
Formel vægt 188.01
Procent renhed 97%