Få mere at vide
3,4-Dichlorophenol, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 16389177 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Artikelnummer. Mængde
16389177 1 mL
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 16389177 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. S1416
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Indeholder
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
3,4-Dichlorophenol95-77-21000μg/mL
Certificeringer
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA Complaint
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dichlorophenol
Emballage 2mL Amber Prescored Glass Ampule
CAS 95-77-2, 67-56-1
CAS min % 0.1, 99.9
Koncentration eller sammensætningsnoter Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Metoder For US EPA Methods 8041
Molekylær formel C6H4Cl2O
MDL nummer MFCD00002258
Til brug med (udstyr) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI nøgle WDNBURPWRNALGP-UHFFFAOYSA-N
SMIL OC1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1
IUPAC navn 3,4-dichlorophenol
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol-P&T
Molekylvægt (g/mol) 163.00
PubChem CID 7258
Mængde 1 mL
ChEBI CHEBI:34323
Vis mere Vis mindre
Product intended for laboratory use only