Få mere at vide
3,4-dichlorphenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7082024
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11474953
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12256.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 95-77-2 | C6H4Cl2O | 163.00 g/mol
Det er også et foto-nedbrydningsprodukt af det almindelige antibakterielle og svampedræbende middel triclosan sammen med dioxinet 2,8-dichlordibenzo-p-dioxin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er også et foto-nedbrydningsprodukt af det almindelige antibakterielle
og svampedræbende middel triclosan sammen med dioxinet 2,8-dichlordibenzo-p-dioxin.
Opløselighed
Lidt opløseligt ionvand 9,2 g/L ved 20°C. Opløselig i vandig alkali, oxygenerede og klorerede opløsningsmidler. Opløselig i ethanol, benzen, chloroform og ethylether.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, syre, syredampe, syrechlorider, syreanhydrider, ætsende stoffer. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares i et område uden adgang til afløb eller kloak. Adskilt fra stærke oxidanter og fødevarer og foderstoffer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 95-77-2
Molekylær formel C6H4Cl2O
Molekylvægt (g/mol) 163.00
MDL nummer MFCD00002258
InChI nøgle WDNBURPWRNALGP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7258
ChEBI CHEBI:34323
IUPAC navn 3,4-dichlorphenol
SMIL OC1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dichlorophenol
Smeltepunkt 64°C to 68°C
Kogepunkt 252°C to 255°C
Lugt Phenol-like
Mængde 25 g
FN nummer UN2020
Beilstein 1907693
Synonym 4,5-dichlorophenol, phenol, 3,4-dichloro, 3,3-dichloro-hydroxybenzene, unii-070ftm6dvf, ccris 5904, 070ftm6dvf, 3,4-dcp, 3,4-dichlorphenol, 3,4dichlorophenol, 3,4 dichlorophenol
Opløselighedsinformation Slightly soluble ion water 9.2g/L at 20degC. Soluble in aqueous alkali,oxygenated and chlorinated solvents. Soluble in ethanol,benzene,chloroform and ethyl ether.
Formel vægt 163
Procent renhed 99%