Få mere at vide
3,4-dichlorphenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11484953
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11484953 100 g 100g
11474953 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11484953 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12256.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 95-77-2 | C6H4Cl2O | 163.00 g/mol
Det er også et foto-nedbrydningsprodukt af det almindelige antibakterielle og svampedræbende middel triclosan sammen med dioxinet 2,8-dichlordibenzo-p-dioxin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er også et foto-nedbrydningsprodukt af det almindelige antibakterielle
og svampedræbende middel triclosan sammen med dioxinet 2,8-dichlordibenzo-p-dioxin.
Opløselighed
Lidt opløseligt ionvand 9,2 g/L ved 20°C. Opløselig i vandig alkali, oxygenerede og klorerede opløsningsmidler. Opløselig i ethanol, benzen, chloroform og ethylether.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, syre, syredampe, syrechlorider, syreanhydrider, ætsende stoffer. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares i et område uden adgang til afløb eller kloak. Adskilt fra stærke oxidanter og fødevarer og foderstoffer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 95-77-2
Molekylær formel C6H4Cl2O
Molekylvægt (g/mol) 163.00
MDL nummer MFCD00002258
InChI nøgle WDNBURPWRNALGP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7258
ChEBI CHEBI:34323
IUPAC navn 3,4-dichlorphenol
SMIL OC1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dichlorophenol
Smeltepunkt 64°C to 68°C
Kogepunkt 252°C to 255°C
Lugt Phenol-like
Mængde 100 g
FN nummer UN2020
Beilstein 1907693
Synonym 4,5-dichlorophenol, phenol, 3,4-dichloro, 3,3-dichloro-hydroxybenzene, unii-070ftm6dvf, ccris 5904, 070ftm6dvf, 3,4-dcp, 3,4-dichlorphenol, 3,4dichlorophenol, 3,4 dichlorophenol
Opløselighedsinformation Slightly soluble ion water 9.2g/L at 20degC. Soluble in aqueous alkali,oxygenated and chlorinated solvents. Soluble in ethanol,benzene,chloroform and ethyl ether.
Formel vægt 163
Procent renhed 99%