Få mere at vide
3,4-dichlorisocoumarin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15486779
Skift visning
Mængde:
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15486779 10 mg 10mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15486779 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J65198.MA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 51050-59-0 | C9H4Cl2O2 | 215,03 g/mol
Nyttig i en hurtig farvningsmetode til identifikation af makrofager; tællinger ved denne metode blev bekræftet af de mere komplekse morfologiske kriterier, ved fagocytose og af tilstedeværelsen af Fc-receptorer. Det er en hæmmer af chymotrypsin og trypsin. ,4 Dichlorisocoumarin hæmmer også granzymerne A, B og H, cathepsin G, neutrofil elastase, proteinase og blokerer apoptotisk internukleosomal DNA-spaltning i thymocytter uden involvering af endonukleaser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Nyttig i en hurtig farvningsmetode til identifikation af makrofager; tællinger ved denne metode blev bekræftet af de mere komplekse morfologiske kriterier, ved fagocytose og af tilstedeværelsen af Fc-receptorer. Det er en hæmmer af Chymot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dichloroisocoumarin
CAS 51050-59-0
Farve Hvid
Molekylær formel C9H4Cl2O2
MDL nummer MFCD00036960
Mængde 10 mg
FN nummer UN2811
Beilstein 6802625
Synonym 3,4-dichloroisocoumarin, 3,4-dcl, 1h-2-benzopyran-1-one,3,4-dichloro, 3,4-dci, 3,4 dichloroisocoumarin, 3,4-dichloro-1h-isochromen-1-one, 3,4-dichloro-1h-2-benzopyran-1-one, 1h-2-benzopyran-1-one, 3,4-dichloro, chembl24983, 3,4-dichloro-2-benzopyran-1-one
Opløselighedsinformation Opløseligt i DMF eller DMSO ved en koncentration på 10 mM
InChI nøgle SUGXUUGGLDCZKB-UHFFFAOYSA-N
SMIL ClC1=C(Cl)C2=CC=CC=C2C(=O)O1
IUPAC navn 3,4-dichlorisochromen-1-on
Molekylvægt (g/mol) 215.03
PubChem CID 1609
Formel vægt 215.03
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver