Få mere at vide
3,4'-Dichlorodiphenyl Ether, Mikromol™
Artikelnummer. 30052555
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30052555 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30052555 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0610.01
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3,4'-Dichlorodiphenyl Ether
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4'-Dichlorodiphenyl Ether
CAS 6842-62-2
Analyt- eller komponentnavne 3,4'-Dichlorodiphenyl Ether
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H8 Cl2 O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Benzene, 1-chloro-3-(4-chlorophenoxy)-, Ether, m-chlorophenyl p-chlorophenyl (7CI,8CI), 3,4'-Dichlorodiphenyl ether, PCDE 13
InChI formel InChI=1S/C12H8Cl2O/c13-9-4-6-11(7-5-9)15-12-3-1-2-10(14)8-12/h1-8H
SMIL Clc1ccc(Oc2cccc(Cl)c2)cc1
IUPAC navn 1-chloro-3-(4-chlorophenoxy)benzene
Molekylvægt (g/mol) 239.1
Mængde 100 mg
Formel vægt 237.9952 g/mol