Få mere at vide
3,4-Dichlorocinnaminsyre, 97%
Artikelnummer. 11456986
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11456986 5 g 5g
11466986 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11456986 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25308.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-08-2026
CAS: 1202-39-7 | C9H6Cl2O2 | 217,045 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1202-39-7
Molekylær formel C9H6Cl2O2
Molekylvægt (g/mol) 217.045
MDL nummer MFCD00004385
InChI nøgle RRLUFPHCTSFKNR-DUXPYHPUSA-N
Synonym 3,4-dichlorocinnamic acid, e-3-3,4-dichlorophenyl acrylic acid, 3',4'-dichlorocinnamic acid, 2-propenoic acid, 3-3,4-dichlorophenyl, cinnamic acid, 3,4-dichloro, 3-3,4-dichlorophenyl acrylic acid, 2e-3-3,4-dichlorophenyl prop-2-enoic acid, 3-3,4-dichlorophenyl-2-propenoic acid, e-3-3,4-dichlorophenyl prop-2-enoic acid, 2e-3-3,4-dichlorophenyl acrylic acid
PubChem CID 688027
IUPAC navn (E)-3-(3,4-dichlorphenyl)prop-2-ensyre
SMIL C1=CC(=C(C=C1C=CC(=O)O)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dichlorocinnamic acid
Smeltepunkt 218°C to 220°C
Mængde 5 g
Beilstein 1872129
Formel vægt 217.05
Procent renhed 97%