Få mere at vide
3,4-dichlorbenzylmercaptan, 97%
Artikelnummer. 11372066
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11372066 5 g 5g
11362066 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11372066 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L03226.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-09-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 36480-40-7 | C7H6Cl2S | 193,085 g/mol
Reatant i syntesen af substituerede pyridaziner. 3,4-dichlorbenzylmercaptan hjælper med at forbedre halvledermorfologierne.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Reatant i syntesen af substituerede pyridaziner. 3,4-dichlorbenzylmercaptan hjælper med at forbedre halvledermorfologierne.
Opløselighed Vanskelig at blande i
vand.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Inkompatibel med oxidationsmidler. Sørg for god ventilation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 36480-40-7
Molekylær formel C7H6Cl2S
Molekylvægt (g/mol) 193.085
MDL nummer MFCD00039651
InChI nøgle CEGBRSQPRQXALB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dichlorobenzyl mercaptan, 3,4-dichlorobenzenemethanethiol, 3,4-dichlorophenyl methanethiol, 3,4-dichlorotoluene-alpha-thiol, benzenemethanethiol, 3,4-dichloro, acmc-1aex5, d0z0bb, 3,4-dichlorobenzylmercaptan, 3,4-dichloro-alpha-toluenethiol, 3,4-dichloro-phenyl-methanethiol
PubChem CID 118986
IUPAC navn (3,4-dichlorphenyl)methanthiol
SMIL C1=CC(=C(C=C1CS)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dichlorobenzyl mercaptan
Tæthed 1.362
Kogepunkt 152 °C til 153 °C (12 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.607
Mængde 5 g
FN nummer UN2810
Beilstein 3237473
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Svært at blande i vand.
Formel vægt 193.1
Procent renhed 97%