Få mere at vide
3,4-dichlorbenzyl-isocyanat, 98%
Artikelnummer. 10269353 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10269353 10 g Glasflaske 10g
10217380 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10269353 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 319220100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
CAS: 19752-09-1 | C8H5Cl2NO | 202,04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19752-09-1
Molekylær formel C8H5Cl2NO
Molekylvægt (g/mol) 202.04
MDL nummer MFCD00673063
InChI nøgle WLNAHQZFPSSVTP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dichlorobenzyl isocyanate, 3,4-dichlorobenzylisocyanate, 1,2-dichloro-4-isocyanatomethyl benzene, benzene, 1,2-dichloro-4-isocyanatomethyl, 1,2-dichloro-4-isocyanatomethyl-benzene, 3,4-dichlorophenyl methanisocyanate, zlchem 123, acmc-20anfi, pubchem2096, 3,4-dichloro-benzyl isocyanate
PubChem CID 2733368
IUPAC navn 1,2-dichlor-4-(isocyanatomethyl)benzen
SMIL C1=CC(=C(C=C1CN=C=O)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 4-Dichlorobenzyl isocyanate
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs
Tæthed 1.3750g/mL
Kogepunkt 282 °C
Flammepunkt >110 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,5656 til 1,5676
Mængde 10 g
Specifik vægtfylde 1.375
Formel vægt 202.04
Procent renhed 98%
Fysisk form Lidt tyktflydende væske