Få mere at vide
3,4-dichlorobenzylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30006877
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30006877 10 g
30005254 5 g
30006017 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30006877 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD43841510G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 102-47-6
Molekylær formel C7 H5 Cl3
Molekylvægt (g/mol) 195.47
Synonym alpha,3,4-Trichlorotoluene, Benzene, 1,2-dichloro-4-(chloromethyl)-, Toluene, α,3,4-trichloro- (7CI,8CI), 1,2-Dichloro-4-(chloromethyl)benzene, 3,4,α-Trichlorotoluene, 3,4-Dichloro-1-(chloromethyl)benzene, 3,4-Dichlorobenzyl chloride, 3,4-Dichlorophenylmethyl chloride, 4-Chloromethyl-1,2-dichlorobenzene, NSC 406893, α,3,4-Trichlorotoluene
IUPAC navn 1,2-diclor-4-(chloromethyl)benzen
SMIL ClCc1ccc(Cl)c(Cl)c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale alpha,3,4-Trichlorotoluene
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C7H5Cl3/c8-4-5-1-2-6(9)7(10)3-5/h1-3H,4H2
Formel vægt 193.9457