Få mere at vide
3,4-dichlorobenzylchlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | alpha,3,4-Trichlorotoluene |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5Cl3/c8-4-5-1-2-6(9)7(10)3-5/h1-3H,4H2 |
| Formel vægt | 193.9457 |