Få mere at vide
3,4-Dichlorobenzyl bromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4-Dichlorobenzyl bromide |
| CAS | 18880-04-1 |
| Molekylær formel | C7H5BrCl2 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5BrCl2/c8-4-5-1-2-6(9)7(10)3-5/h1-3H,4H2 |
| SMIL | Clc1ccc(CBr)cc1Cl |
| IUPAC navn | 4-(bromomethyl)-1,2-dichlorobenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 239.93 |
| Formel vægt | 237.8952 |