Få mere at vide
3,4-Dichlorobenzyl alcohol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3,4-Dichlorophenyl)methanol |
| CAS | 1805-32-9 |
| Molekylær formel | C7 H6 Cl2 O |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 3,4-Dichlorobenzenemethanol, (3,4-Dichlorophenyl)methanol, 3,4-Dichlorobenzyl alcohol, NSC 26136, NSC 407829, 2,4-Dichlorobenzyl alcohol Imp. C (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6Cl2O/c8-6-2-1-5(4-10)3-7(6)9/h1-3,10H,4H2 |
| SMIL | OCc1ccc(Cl)c(Cl)c1 |
| IUPAC navn | (3,4-dichlorophenyl)methanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 177.03 |
| Formel vægt | 175.9796 |