Få mere at vide
3,4-Dichlorobenzoyl Cyanide, Mikromol™
Beskrivelse
3,4-Dichlorobenzoyl Cyanide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4-Dichlorobenzoyl Cyanide |
| CAS | 35022-44-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3,4-Dichlorobenzoyl Cyanide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C8 H3 Cl2 N O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Benzeneacetonitrile, 3,4-dichloro-α-oxo-, 3,4-Dichlorobenzoyl cyanide, 3,4-Dichlorophenylglyoxylonitrile, 3,4-Dichlorobenzoyl Cyanide |
| InChI formel | InChI=1S/C8H3Cl2NO/c9-6-2-1-5(3-7(6)10)8(12)4-11/h1-3H |
| SMIL | Clc1ccc(cc1Cl)C(=O)C#N |
| IUPAC navn | 3,4-dichlorobenzoyl cyanide |
| Vis mere |