Få mere at vide
3,4-Dichlorobenzoyl Cyanide, Mikromol™
Artikelnummer. 30049785
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049785 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30049785 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0922.280025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3,4-Dichlorobenzoyl Cyanide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dichlorobenzoyl Cyanide
CAS 35022-44-7
Analyt- eller komponentnavne 3,4-Dichlorobenzoyl Cyanide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C8 H3 Cl2 N O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Benzeneacetonitrile, 3,4-dichloro-α-oxo-, 3,4-Dichlorobenzoyl cyanide, 3,4-Dichlorophenylglyoxylonitrile, 3,4-Dichlorobenzoyl Cyanide
InChI formel InChI=1S/C8H3Cl2NO/c9-6-2-1-5(3-7(6)10)8(12)4-11/h1-3H
SMIL Clc1ccc(cc1Cl)C(=O)C#N
IUPAC navn 3,4-dichlorobenzoyl cyanide
Molekylvægt (g/mol) 200.0215
Mængde 25 mg
Formel vægt 198.9592 g/mol