Få mere at vide
3,4-dichlorobenzoylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30388211
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30388211 1 g
30376945 10 g
30386336 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30388211 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4317301G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3024-72-4
Molekylær formel C7H3Cl3O
Molekylvægt (g/mol) 209.46
Synonym 3,4-Dichloro-benzoyl Chloride
IUPAC navn 3,4-dichlorobenzoylchlorid
SMIL ClC(=O)c1ccc(Cl)c(Cl)c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dichlorobenzoyl Chloride
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C7H3Cl3O/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3H
Formel vægt 207.9249