Få mere at vide
3,4-Dichlorbenzophenon, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4-Dichlorobenzophenone |
| CAS | 6284-79-3 |
| Molekylær formel | C13H8Cl2O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Benzophenone, 3,4-dichloro- (6CI,8CI), (3,4-Dichlorophenyl)phenylmethanone, (3,4-Dichlorophenyl)(phenyl)methanone, 3,4-Dichlorophenyl phenyl ketone, NSC 5249, Phenyl 3,4-dichlorophenyl ketone |
| InChI formel | InChI=1S/C13H8Cl2O/c14-11-7-6-10(8-12(11)15)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H |
| SMIL | Clc1ccc(cc1Cl)C(=O)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | (3,4-dichlorophenyl)-phenylmethanon |
| Molekylvægt (g/mol) | 251.11 |
| Formel vægt | 249.9952 |