Få mere at vide
3,4-Dichlorbenzophenon, TRC
Artikelnummer. 30377501
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30377501 5 g
1 options
Artikelnummer. 30377501 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4319655G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dichlorobenzophenone
CAS 6284-79-3
Molekylær formel C13H8Cl2O
Mængde 5 g
Synonym Benzophenone, 3,4-dichloro- (6CI,8CI), (3,4-Dichlorophenyl)phenylmethanone, (3,4-Dichlorophenyl)(phenyl)methanone, 3,4-Dichlorophenyl phenyl ketone, NSC 5249, Phenyl 3,4-dichlorophenyl ketone
InChI formel InChI=1S/C13H8Cl2O/c14-11-7-6-10(8-12(11)15)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H
SMIL Clc1ccc(cc1Cl)C(=O)c2ccccc2
IUPAC navn (3,4-dichlorophenyl)-phenylmethanon
Molekylvægt (g/mol) 251.11
Formel vægt 249.9952