Få mere at vide
3,4-Dichlorobenzoic-d3 Acid, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4-Dichlorobenzoic Acid-D3 |
| CAS | 350818-53-0 |
| Molekylær formel | C7 D3 H Cl2 O2 |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | Benzoic-2,3,6-d3 acid, 4,5-dichloro- (9 CI), 3,4-Dichlorobenzoic-d3 Acid, 3,4-Dichlorobenzoic Acid-D3, 3,4-Dichlorobenzoic-2,5,6-d3 acid |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H4Cl2O2/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3 H,(H,10,11)/i1D,2 D,3 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c(C(=O)O)c([2 H])c(Cl)c1Cl |
| IUPAC navn | 3,4-dichloro-2,5,6-trideuteriobenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 194.03 |
| Formel vægt | 192.9777 g/mol |
| Vis mere |