Få mere at vide
3,4-Dichlorobenzenethiol, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10321340 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10321340 1 g 1g
10881861 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10321340 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 162850010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 5858-17-3
Molekylær formel C6H4Cl2S
Molekylvægt (g/mol) 179.06
MDL nummer MFCD00004840
InChI nøgle HNJZDPKMMZXSKT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dichlorothiophenol, 3,4-dichloro thiophenol, benzenethiol, 3,4-dichloro, 3,4-dichlorobenzene-1-thiol, pubchem6803, 3,4dichloro-thiophenol, acmc-1aset, 3,4-dichloro-thiophenol, 3 ,4-dichlorobenzenethiol, 3,4-dichlorophenylmercaptan
PubChem CID 79964
IUPAC navn 3,4-dichlorobenzenethiol
SMIL C1=CC(=C(C=C1S)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 4-Dichlorobenzenethiol
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Colorless to Yellow or White to Yellow
Tæthed 1.4000g/mL
Kogepunkt 119.0°C to 120.0°C (10.0 mmHg)
Flammepunkt >112°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glass Bottle
Lineær formel Cl2C6H3SH
Brydningsindeks 1.625
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 1.4
Formel vægt 179.06
Procent renhed 97%
Fysisk form Liquid or Low Melting Solid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,4-Dichlorothiophenol, 97%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.