Få mere at vide
3,4-dichlorbenzensulfonylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11401978
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11401978 5 g 5g
11411978 25 g 25g
11421978 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11401978 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14576.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 98-31-7 | Molekylformel: C6H3Cl3O2S | Molekylvægt: 245,50 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98-31-7
Molekylær formel C6H3Cl3O2S
Molekylvægt (g/mol) 245.50
MDL nummer MFCD00041255
InChI nøgle NYIBPWGZGSXURD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dichlorobenzene-1-sulfonyl chloride, 3,4-dichlorophenylsulfonyl chloride, 3,4-dichlorobenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3,4-dichloro, 3,4-dichlorobenzenesulfonylchloride, 3,4-dichloro-benzenesulfonyl chloride, 3,4-dichlorobenzene-sulfonyl chloride, 3,4-dichloro benzene sulfonyl chloride, 3,4-dichlorophenyl chlorosulfone, pubchem5118
PubChem CID 7383
IUPAC navn 3,4-dichlorbenzensulfonylchlorid
SMIL ClC1=CC=C(C=C1Cl)S(Cl)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dichlorobenzenesulfonyl chloride
Smeltepunkt 20 °C til 22 °C
Kogepunkt 253 °C
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Mængde 5 g
FN nummer UN3265
Beilstein 1956417
Formel vægt 245.51
Procent renhed 98%