Få mere at vide
3,4-dichlorbenzenboronsyre, 97%
Artikelnummer. 11445707
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11445707 1 g 1g
11455707 5 g 5g
11465707 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11445707 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24292.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 151169-75-4 | C6H5BCl2O2 | 190,81 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 151169-75-4
Molekylær formel C6H5BCl2O2
Molekylvægt (g/mol) 190.81
MDL nummer MFCD01074646
InChI nøgle JKIGHOARKAIPJI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dichlorophenyl boronic acid, 3,4-dichlorobenzeneboronic acid, 3,4-dichlorophenylboronicacid, 3,4-dichlorophenyl boranediol, 3,4-dichlorophenylbornic acid, chembl20776, 3,4-dichloro benzene boronic acid, boronic acid, 3,4-dichlorophenyl, pubchem1812
PubChem CID 2734330
IUPAC navn (3,4-dichlorphenyl)borsyre
SMIL OB(O)C1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dichlorobenzeneboronic acid
Smeltepunkt 270°C to 274°C
Mængde 1 g
Beilstein 7369790
Formel vægt 190.82
Procent renhed 97%