Få mere at vide
3,4-Dichloroaniline-d2, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4-Dichloroaniline-d2 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5Cl2N/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8/h1-3H,9H2/i1D,3D |
| Formel vægt | 162.992 |