Få mere at vide
3,4-dichloranilin, 98%
Artikelnummer. 11339539
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
2500g
250g
500g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11339539 50 g 50g
11349539 250 g 250g
11432218 500 g 500g
11442218 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11339539 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15199.18
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 95-76-1 | C6H5Cl2N | 162,013 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 95-76-1
Molekylær formel C6H5Cl2N
Molekylvægt (g/mol) 162.013
MDL nummer MFCD00007768
InChI nøgle SDYWXFYBZPNOFX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dichlorobenzenamine, 3,4-dichloraniline, 3,4-dichloranilin, 4,5-dichloroaniline, benzenamine, 3,4-dichloro, 1-amino-3,4-dichlorobenzene, 3,4-dca, 3,4-dichlorophenylamine, aniline, 3,4-dichloro, m,p-dichloroaniline
PubChem CID 7257
ChEBI CHEBI:16767
IUPAC navn 3,4-dichloranilin
SMIL C1=CC(=C(C=C1N)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dichloroaniline
Smeltepunkt 70 °C til 73 °C
Kogepunkt 272 °C
Flammepunkt 135 °C (275 °F)
Mængde 50 g
FN nummer UN3442
Beilstein 636837
Merck Index 14,3054
Formel vægt 162.02
Procent renhed 98%