Få mere at vide
3,4-Dichloroaniline-2,6-d2, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4-Dichloroaniline-d2 |
| CAS | 1219803-22-1 |
| Molekylær formel | C6 D2 H3 Cl2 N |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | 3,4-Dichloroaniline D2 (2,6-D2), 3,4-Dichloroaniline-2,6-D2, Benzen-2,6-d2-amine, 3,4-dichloro- (ACI), 3,4-Dichlorobenzen-2,6-d2-amine (ACI), 3,4-Dichloro-2,6-dideuterioaniline, Dichloroaniline-d2 |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H5Cl2N/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8/h1-3 H,9H2/i1D,3 D |
| SMIL | [2 H]c1cc(Cl)c(Cl)c([2 H])c1N |
| IUPAC navn | 3,4-dichloro-2,6-dideuterioaniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 164.029 |
| Formel vægt | 162.992 g/mol |
| Vis mere |