Få mere at vide
3,4-Dichloroaniline-13C6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4-Dichloroaniline-13C6 |
| CAS | 89059-40-5 |
| Molekylær formel | 13C6 H5 Cl2 N |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 3,4-Dichlorobenzenamine-1,2,3,4,5,6-13C6, 3,4-Dichlorophenylamine-13C6, 4,5-Dichloroaniline-13C6, 4-Amino-1,2-dichlorobenzene-13C6, DCA-13C6, LY 004892-13C6, NSC 247-13C6, m,p-Dichloroaniline-13C6 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5Cl2N/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8/h1-3H,9H2/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1 |
| SMIL | N[13c]1[13cH][13cH][13c](Cl)[13c](Cl)[13cH]1 |
| IUPAC navn | 3,4-dichloro(1,2,3,4,5,6-13C6)cyclohexa-1,3,5-trien-1-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 167.972 |
| Formel vægt | 167 |