Få mere at vide
3,4-dichloranilin 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30319577
Skift visning
Mængde:
1 ml
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30319577 1 ml 1ml
1 options
Artikelnummer. 30319577 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREXA12323400AL
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-10-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dichloroaniline
CAS 95-76-1
Analyt- eller komponentnavne 3,4-Dichloroaniline
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C6 H5 Cl2 N
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Aniline, 3,4-dichloro- (7CI,8CI), 3,4-Dichlorobenzenamine, 3,4-DCA, 3,4-Dichloraniline, 3,4-Dichloroaniline, 3,4-Dichlorophenylamine, 4,5-Dichloroaniline, 4-Amino-1,2-dichlorobenzene, DCA, DCA (amine), LY 004892, NSC 247, m,p-Dichloroaniline
InChI formel InChI=1S/C6H5Cl2N/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8/h1-3H,9H2
Løsningstype Enkelt løsning
SMIL Nc1ccc(Cl)c(Cl)c1
IUPAC navn 3,4-dichloranilin
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Industry Type Miljøtest
Molekylvægt (g/mol) 162.02
Mængde 1 ml
Formel vægt 160,9799 g/mol