Få mere at vide
3,4-Dichloro Trazodone Monohydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4-Dichloro Trazodone Monohydrochloride |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H21Cl2N5O.ClH/c20-16-6-5-15(14-17(16)21)24-12-10-23(11-13-24)7-3-9-26-19(27)25-8-2-1-4-18(25)22-26;/h1-2,4-6,8,14H,3,7,9-13H2;1H |
| Formel vægt | 441.089 |