Få mere at vide
3,4-Dichloro-5-hydroxy-2(5H)-furanone, Mikromol™
Beskrivelse
3,4-Dichloro-5-hydroxy-2(5H)-furanone
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4-Dichloro-5-hydroxy-2(5H)-furanone |
| CAS | 766-40-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3,4-Dichloro-5-hydroxy-2(5H)-furanone |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C4 H2 Cl2 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 2(5H)-Furanone, 3,4-dichloro-5-hydroxy-, Crotonic acid, 2,3-dichloro-4,4-dihydroxy-, γ-lactone (7CI,8CI), 3,4-Dichloro-5-hydroxy-2(5H)-furanone, 5-Hydroxy-3,4-dichloro-2-(5H)-furanone, Mucochloric acid lactone, NSC 179787 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H2Cl2O3/c5-1-2(6)4(8)9-3(1)7/h3,7H |
| SMIL | OC1OC(=O)C(=C1Cl)Cl |
| IUPAC navn | 3,4-dichloro-2-hydroxy-2H-furan-5-one |
| Vis mere |