Få mere at vide
3,4-Dichloro-5-hydroxy-2(5H)-furanone, Mikromol™
Artikelnummer. 17920486
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17920486 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17920486 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3451.110025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3,4-Dichloro-5-hydroxy-2(5H)-furanone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dichloro-5-hydroxy-2(5H)-furanone
CAS 766-40-5
Analyt- eller komponentnavne 3,4-Dichloro-5-hydroxy-2(5H)-furanone
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C4 H2 Cl2 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2(5H)-Furanone, 3,4-dichloro-5-hydroxy-, Crotonic acid, 2,3-dichloro-4,4-dihydroxy-, γ-lactone (7CI,8CI), 3,4-Dichloro-5-hydroxy-2(5H)-furanone, 5-Hydroxy-3,4-dichloro-2-(5H)-furanone, Mucochloric acid lactone, NSC 179787
InChI formel InChI=1S/C4H2Cl2O3/c5-1-2(6)4(8)9-3(1)7/h3,7H
SMIL OC1OC(=O)C(=C1Cl)Cl
IUPAC navn 3,4-dichloro-2-hydroxy-2H-furan-5-one
Molekylvægt (g/mol) 168.9629
Mængde 25 mg
Formel vægt 167.9381 g/mol